Przejdź do
F203
Farnesol
95%
Synonim(y):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
109,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-004-1
Beilstein/REAXYS Number:
1763926
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
109,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H59605W247804277541
assay
95%
assay
98%
assay
≥95%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
bp
114 °C/1 mmHg (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Farnesol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?