Merck
163260
Sigma-Aldrich
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
98%
Synonim(y):
4-Chloro-7-nitro-1,2,3-benzoxadiazole, NBD-chloride
Wybierz wielkość
1 G
155,00 zł
5 G
401,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
155,00 zł
5 G
401,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.55
Beilstein:
614212
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
97-99 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Klucz InChI
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan (NBD-Cl) is a highly sensitive chromogenic and fluorogenic reagent.[1] It is reported to react spontaneously with trans-1-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene (Danishefsky′s diene), to afford regioselectively the silyl enol ether, via normal electron-demand Diels-Alder (NEDDA) reaction.[1] A study of the molecular structure, vibrational spectra and NBO (Natural Bond Orbital) analysis of NBD–Cl has been undertaken.[2] Its utility as a pre-column derivatization agent has been examined.[3][4]
Zastosowanie
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan (NBD-chloride) was used in the following studies:
  • Synthesis of fluorescent phospholipid-derivative, NBD-didecanoylphosphatidylethanolamine[5]
  • Synthesis of functionalized hydroxynaphthofurazan.[6]
  • Spectrophotometric and spectrofluorometric determination of clemastine hydrogen fumarate, loratadine, losartan potassium and ramipril in pharmaceutical formulations.[1]
  • Synthesis of 7-nitrobenzofurazan (NBD)-labeled maleimide, via Diels-Alder reaction.[7]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan as a Diels-Alder reagent. A facile access to highly functionalized naphthofurazans.
Vichard D, et al.
Tetrahedron Letters, 42(43), 7571-7574 (2001)
Marco Filice et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(15), 5535-5540 (2011-06-23)
Lipase B from Candida antarctica (CAL-B) has been site-directedly modified by the introduction of a trans,trans-hexadiene moiety onto lipase molecules, identified by MALDI-TOF. This modification on CAL-B permitted its immobilization on Q-Sepharose supports in excellent yields (>95%) when native lipase
Gholamreza Bahrami et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 857(2), 322-326 (2007-08-21)
A sensitive and rapid high-performance liquid chromatographic method for the analysis of fluvoxamine, a selective serotonin reuptake inhibitor in human serum, is described using 4-chloro-7-nitrobenzofurazan as pre-column derivatization agent. The drug and an internal standard (fluoxetine) were extracted from 0.25
Molecular structure, vibrational, UV and NBO analysis of 4-chloro-7-nitrobenzofurazan by DFT calculations.
Kurt M, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 79(5), 1162-1170 (2011)
Parallel dip-pen nanolithography using spore- and colloid-terminated cantilevers.
Marcus A Kramer et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(24), 3791-3794 (2012-08-18)
Produkty
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?