Merck
595152
2-Bromo-2′,4′-difluoroacetophenone
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(F2)COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
31-35 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro, ketone
SMILES string
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
InChI key
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)