Przejdź do
72964
6-(7-Nitrobenzofurazan-4-ylamino)hexanoic acid
suitable for fluorescence
Synonim(y):
6-(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamino)hexanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.26
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6936249
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥96.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 466 nm; λem 535 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C12H14N4O5/c17-10(18)4-2-1-3-7-13-8-5-6-9(16(19)20)12-11(8)14-21-15-12/h5-6,13H,1-4,7H2,(H,17,18)
InChI key
DJFNQJJTTPMBIL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Probing of the binding sites of fatty acid and sterol carrier proteins[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25455M5760Z2000010
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 466 nm; λem 535 nm in methanol
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
>97.5% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)