Merck
144819
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
99%
Synonim(y):
1-Cyclohexenyloxytrimethylsilane, Cyclohexanone enol trimethylsilyl ether
Wybierz wielkość
5 G
251,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
251,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.32
Beilstein:
1859394
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Klucz InChI
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(trimetylosiloksy)cykloheksen ulega reakcji addycji Michaela z ketonem metylowo-winylowym w obecności bis(triflatu) dibutylocyny[1].
Zastosowanie
1-(trimetylosiloksy)cykloheksen został użyty w syntezie Δ1,9-oktalonu[1]. Jest to związek pośredni dla wielu złożonych związków, w tym produktów naturalnych.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organotin triflate as practical catalyst for Michael addition of enol silyl ethers.
Sato T, et al.
Tetrahedron, 47(47), 9773-9782 (1991)