Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6(CO2H)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-256-7
MDL number:
Assay:
90%
Form:
powder
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
assay
90%
form
powder
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]([C@@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O8/c10-6(11)2-1-3(7(12)13)5(9(16)17)4(2)8(14)15/h2-5H,1H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t2-,3+,4-,5+
InChI key
WOSVXXBNNCUXMT-VERZDPOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description 90% | description 98% | description 97% |
| assay 90% | assay 90% | assay 98% | assay 97% |
| form powder | form - | form - | form - |
| functional group carboxylic acid | functional group hydroxyl | functional group - | functional group phosphine |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?