Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł 1087,50 zł |
Informacje o tej pozycji
319,00 zł
Quality Segment
assay
98%
mp
242 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1C(C(C1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O8/c9-5(10)1-2(6(11)12)4(8(15)16)3(1)7(13)14/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CURBACXRQKTCKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| solubility methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility 1 M HCl: soluble 25 mg/mL, clear, colorless | solubility water: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless | solubility hydrochloric acid: soluble (conc.), acetone: insoluble, diethyl ether: insoluble, water: soluble 0.2% at 25 °C(lit.), methanol: insoluble (cold), DMF: soluble 7.2%(lit.), alcohol: soluble (hot)(lit.), water: soluble 2.6% at 90 °C(lit.), potassium hydroxide solution: soluble, water: soluble 10% at 150 °C(lit.), chloroform: insoluble, DMSO: soluble 17.4%(lit.), benzene: insoluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 242 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 76-80 °C (lit.) | mp >360 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?