Próba
99%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Klucz InChI
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare purine via catalytic dehydrogenation.
- To prepare 9-alkylated adenines via Mitsunobu reaction with various alcohols.
- As a starting material to synthesize dihydroisoxazole 6-chloropurine.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3