Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 967,00 zł 725,25 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 973,00 zł 729,75 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4710,00 zł 3532,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2Cl2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-681-6
Beilstein/REAXYS Number:
9354
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
725,25 zł
Cena katalogowa967,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI key
RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Suzuki-Miyaura cross-coupling between halopurines and arylboronic acids in water-acetonitrile.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form crystals | form solid | form - |
| mp 185-195 °C (dec.) (lit.) | mp 108-111 °C (lit.) | mp 124-125 °C (lit.) | mp −85 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?