Merck
367532
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
98%
Wybierz wielkość
5 G
586,00 zł
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
586,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
148-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Cn1cnc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3
Klucz InChI
OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-chloro-1-metylo-4-nitroimidazol jest pochodną 4-nitroimidazolu.[1]
Zastosowanie
5-chloro-1-metylo-4-nitroimidazol (CMNI) jest odpowiedni do stosowania w eksperymentach szybkiego mieszania w celu zbadania mechanizmu anomalnej radiosensybilizacji komórek ssaków przez CMNI.[1] Może być stosowany w syntezie 5-arylo-1-metylo-4-nitroimidazoli, poprzez sprzęganie Suzuki z kwasami aryloboronowymi, katalizowane przez dichlorobis-(trifenylofosfino)pallad(II), K2CO3 i bromek tetrabutyloamoniowy.[2]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Rapid-mix studies on the anomalous radiosensitization of mammalian cells by 5-chloro-1-methyl-4-nitromidazole.
M E Watts et al.
International journal of radiation biology and related studies in physics, chemistry, and medicine, 38(6), 673-675 (1980-12-01)
J Watras et al.
Neoplasma, 34(3), 253-259 (1987-01-01)
The transplantable rhabdomyosarcoma in WAG/Rij rats was used to test the in vivo effectiveness of 1-methyl-2-chloro-4-nitroimidazole (P13) and its analog 1-(2-hydroxy-3-methoxy-propyl)-2-chloro-4-nitroimidazole (P40) as tumor-cell radiosensitizers after their i.p. administration at low doses. The results indicate that both compounds administered repeatedly
Are ortho-substituted 4-nitroimidazoles a new generation of radiation-induced arylating agents?
E D Clarke et al.
International journal of radiation biology and related studies in physics, chemistry, and medicine, 37(4), 463-468 (1980-04-01)
M E Watts et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 12(7), 1135-1138 (1986-07-01)
The "extra" radiosensitization seen with GSH-reactive nitro compounds is too large to be accounted for by GSH-depletion acting independently--there must be competition. The GS-conjugate leaks out of cells slowly and is trapped at high concentrations. Its properties, such as concentration
The effect of electron-affinic radiosensitizers on ATP levels in V79 379A Chinese hamster cells.
R J Hodgkiss
Biochemical pharmacology, 36(3), 393-396 (1987-02-01)