Przejdź do
699489
6-Chloro-7-deazapurine
97%
Synonim(y):
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
115,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
115,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
188-194 °C
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ncnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI key
BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
699497722332731935
description
97%
description
95%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
mp
188-194 °C
mp
179-183 °C (D)
mp
257-262 °C
mp
345-350 °C
functional group
chloro
functional group
chloro, iodo
functional group
-
functional group
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)