Merck
127167
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzylamine
98%
Wybierz wielkość
5 G
312,00 zł
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
312,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
bp
110-112 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
NCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
Klucz InChI
BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chlorobenzyloamina ulega aminowaniu redukcyjnemu podczas syntezy dihydrochinolonu[1]. Jest stosowana w syntezie N-(3-chlorobenzylo) tolueno-p-sulfonamidu[2].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stefan Jaroch et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(12), 1981-1984 (2003-06-05)
Dihydroquinolines with aminoalkyl side chains have been synthesized and have been shown to be potent n-NOS inhibitors. A marked selectivity versus e-NOS of up to approximately 300-fold was observed, whereas i-NOS was moderately inhibited.
Rates of reaction of benzylamines with 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene and with toluene-p-sulphonyl chloride.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 466-468 (1966)
E Farcaş et al.
Analytica chimica acta, 1034, 214-222 (2018-09-09)
Only few reports describe the use of capillary electrophoresis in the context of Fragment Based Drug Discovery (FBDD). In this paper, we will present a generic, fully automated, microscale electrophoretic mobility shift displacement assay that can be used in FBDD