Merck
542229
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3′,4′-dimethoxybenzil
97%
Synonim(y):
1-(2-Chlorophenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethane-1,2-dione
Wybierz wielkość
25 G
227,00 zł
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
227,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4(CO)2C6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
119-123 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C16H13ClO4/c1-20-13-8-7-10(9-14(13)21-2)15(18)16(19)11-5-3-4-6-12(11)17/h3-9H,1-2H3
Klucz InChI
ULVSCSFZMZRZHJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
2-Chloro-3′,4′-dimetoksybenzil (CDMB, o-chlorobenzveratroin[1]) jest specyficznym inhibitorem ludzkiej karboksyloesterazy-2 (hCE-2).[2]
Zastosowanie
2-chloro-3′,4′-dimetoksybenzil (2-chloro-3,4-dimetoksybenzil) może być stosowany w syntezie 2-(2-chlorofenylo)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)chinoksaliny[3] i 3-(2-chlorofenylo)-4-(3,4-dimetoksyfenylo)-2,5-difenylocyklopenta-2,4-dienonu.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quan-Gang Zhu et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(3), 532-536 (2007-03-03)
There is increasing evidence that epidermal carboxylesterase may be involved in the stereoselective hydrolysis of prodrugs in percutaneous absorption. The present study was designed to evaluate the stereoselective characteristics and mechanisms of ketoprofen ethyl ester hydrolysis by epidermal carboxylesterase expressed
2-(2-Chlorophenyl)-3-(3, 4-dimethoxyphenyl) quinoxaline.
Cantalupo SA, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(8), o2184-o2184 (2010)
Microwave-Assisted Synthesis of Functionalized Shvo-Type Complexes.
Cesari C, et al.
Organometallics, 33(11), 2814-2819 (2014)
Mixed benzoins. Ix. Meso chloro derivatives.
Buck JS and Ide WS.
Journal of the American Chemical Society, 54(11), 4359-4365 (1932)