Merck
381802
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybenzil
99%
Wybierz wielkość
5 G
252,50 zł
252,50 zł
Cena katalogowa505,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
252,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
252,50 zł
Cena katalogowa505,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
82-84 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)C(=O)C(=O)c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-5-11(9-13)15(17)16(18)12-6-4-8-14(10-12)20-2/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
3,3′-dimetoksybenzil jest pochodną benzylu. Opisano modelowanie strukturalnego termicznego rozpraszania rozproszonego z 3,3′-dimetoksybenzilu.[1]
Zastosowanie
3,3′-dimetoksybenzil może być stosowany do otrzymywania pochodnych benzilu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conformational Disorder Enhances Solubility and Photovoltaic Performance of a Thiophene-Quinoxaline Copolymer.
Wang E, et al.
Advanced Energy Materials, 3(6), 806-814 (2013)
Modelling dynamic disorder in 3, 3'-dimethoxybenzil, C16H14O4.
Goossens DJ, et al.
Proceedings of the 16th Australian Institute of Physics Congress (2005)