Merck
237825
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phosphate
97%
Synonim(y):
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, HDEHPA, ‘Dioctyl’ phosphate
Wybierz wielkość
25 G
100,00 zł
100 G
137,00 zł
500 G
496,00 zł
100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
100,00 zł
100 G
137,00 zł
500 G
496,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.42
Beilstein:
1712988
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
Klucz InChI
SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis(2-ethylhexyl)phosphate (HDEHP or HDEHPA) is an organophosphorus compound that has quaternarystructure. It can be generally used as lubricant additive, antiwear additive,and surfactants.
Zastosowanie
Bis(2-ethylhexyl) phosphate is used:
  • To facilitated transport of chromium(III)through activated composite membrane (ACM).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Purification of di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid by precipitation of copper (II) di-(2-ethylhexyl) phosphate.
Partridge JA and Jensen RC.
J. Inorg. Nucl. Chem., 31(8), 2587-2589 (1969)
Marco Iammarino et al.
Veterinaria italiana, 54(1), 41-47 (2018-04-10)
Strontium-90 (90Sr) is a fission product, resulting from the use of uranium and plutonium in nuclear reactors and weapons. Consequently, it may be found in the environment as a consequence of nuclear fallouts, nuclear weapon testing, and not correct waste
P K Parhi et al.
Journal of hazardous materials, 172(2-3), 773-779 (2009-08-12)
The extraction efficiencies of three phosphoric acid derivatives (D2EHPA, PC-88A and Cyanex 272) for Cd in supported liquid membrane (SLM) have been reported. The equilibrium study indicated the release of two moles of H(+) ions from the extractant for extraction
R Gonzalez et al.
Chemosphere, 81(9), 1164-1169 (2010-09-22)
This work presents the investigation of Ni(II) extraction from aqueous solution through pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion (PSEHFSD) containing the mixture 2-hydroxy-5-nonylbenzaldehyde oxime+di(2-ethylhexyl) phosphoric acid/Exxsol D100 as extractant in the form of a pseudo-emulsion with H₂SO₄. The organic and
Mahdi Chiha et al.
Ultrasonics sonochemistry, 17(2), 318-325 (2009-10-06)
The aim of this work was to study the emulsification assisted by ultrasonic probe (22.5kHz) and investigate the removal of copper(II) ions from aqueous solution using water-in-oil-in-water (W/O/W) emulsion liquid membrane process (ELM). The membrane was prepared by dissolving the
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Is Product 237825, Bis(2-ethylhexyl) phosphate, also known as HDEHP?
    1 answer
    1. Yes. HDEHP is a synonym for Bis(2-ethylhexyl) phosphate.
      Helpful?
  5. Is Product 237825, Bis(2-ethylhexyl) phosphate, a solid or a liquid?
    1 answer
    1. Although the product is sold by weight, it is a liquid. The density is 0.965 g/mL at 25 °C(lit.).
      Helpful?
  6. What is the solubility of Product 237825, Bis(2-ethylhexyl) phosphate?
    1 answer
    1. This product is soluble in ethanol (100 mg/mL), yielding a clear solution.