Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 964,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
964,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
sterility
sterile-filtered
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: no
phenol red: no
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Feed concentrate formulated to optimize CHO cell growth and recombinant protein production in fed-batch bioreactor cultures.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities endotoxin, tested | impurities endotoxin, tested |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| components glucose: no | components L-glutamine: no | components - | components - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?