Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NH2 · 2CH3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5444394
Assay:
98%
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
118-120 °C (lit.)
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2C2H4O2/c3-1-2-4;2*1-2(3)4/h1-4H2;2*1H3,(H,3,4)
InChI key
SAXQBSJDTDGBHS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Catalytic Synthesis: Utilization of Ethylenediamine Diacetate as an effective catalyst for synthesizing specific thioxothiazolidin-4-one, important for organic chemists and pharmacological studies aiming at new drug development (S Holota, A Lozynskyi, Y Konechnyi, Y Shepeta, 2021).
- Reaction of New Amides: Exploration of reactions between new N-(2,2-Dichloro-1-cyanoethenyl)amides and aliphatic amines facilitated by Ethylenediamine Diacetate, relevant for medicinal chemistry and synthesis (OV Shablykin, SA Chumachenko, 2021).
- Microwave-Assisted Organic Synthesis: Application of Ethylenediamine Diacetate in microwave-assisted synthesis processes, which is valuable for accelerating chemical reactions in drug synthesis and material processing (P Martín-Acosta, G Feresin, A Tapia, 2016).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?