Przejdź do
54345
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
Ethanol diglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2N(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-263-9
Beilstein/REAXYS Number:
1780628
MDL number:
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
178 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid (HEIDA) is a biodegradable and strong metal chelating agent, similar to nitrilotriacetic acid (NTA).
Application
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid (HEIDA) can be used in the following processes:
  • HEIDA can be used as a metal chelating agent for Fe(III) ion. The presence of HEIDA improves the Fenton′s destruction performance of PCE (perchloroethylene) existing as dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) in soil slurry systems.
  • Oxorhenium(V) complexes with HEIDA are used for the carboxylation of ethane by CO, with potassium peroxodisulfate (K2S2O8)/trifluoroacetic acid (TFA), to afford propionic and acetic acid in good yield.
  • Vanadium complexes with HEIDA are used for the peroxidative hydroxylation of benzene and oxidation of mesitylene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22000092698695890
description
≥98.0% (T)
description
98%
description
~35% in H2O
description
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone, 90%
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
assay
-
assay
90%
mp
178 °C (lit.)
mp
243 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)