Merck
15661
Sigma-Aldrich
Boc-6-Ahx-OSu
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
6-(Boc-amino)caproic acid N-succinimidyl ester, 6-(Boc-amino)hexanoic acid N-succinimidyl ester
Wybierz wielkość
5 G
805,00 zł
805,00 zł
Cena katalogowa1610,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
805,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.36
Beilstein:
1505656
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
805,00 zł
Cena katalogowa1610,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
87-92 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-10-6-4-5-7-13(20)23-17-11(18)8-9-12(17)19/h4-10H2,1-3H3,(H,16,21)
Klucz InChI
TYJPSIQEEXOQLC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Linker for preparing fluoroscent probes[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M A Juliano et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 53(2), 109-119 (1999-04-09)
We synthesized short chromogenic peptidyl-Arg-p-nitroanilides containing either (Galbeta)Ser or (Glcalpha,beta)Tyr at P2 or P3 sites as well as O-acetylated sugar moieties and studied their hydrolysis by bovine trypsin, papain, human tissue kallikrein and rat tonin. For comparison, the susceptibility to
M Adamczyk et al.
Steroids, 62(6), 462-467 (1997-06-01)
6-Oxoestradiol (2) was protected as its bis[(2-trimethylsilylethoxy)methyl] ether (4) and converted to the corresponding oxime (4). The oxime (4) on reduction with zinc in ethanol afforded the bis-SEM ether of 6-alpha-aminoestradiol (5) in 96% epimeric excess. Subsequently, 5 was hydrolyzed