Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.41
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder, crystals or chunks
composition
Carbon: 70.7-78.9%
technique(s)
titration: suitable
color
faint beige
mp
132-136 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34)ON5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C24H19NO4/c26-20-13-14-21(27)25(20)29-22(28)6-2-3-15-7-8-18-10-9-16-4-1-5-17-11-12-19(15)24(18)23(16)17/h1,4-5,7-12H,2-3,6,13-14H2
InChI key
YBNMDCCMCLUHBL-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Pyrenebutyric acid N-hydroxysuccinimide ester (PANHS) is an aromatic chemical, which is also known as PBSE. It is a yellow solid, that is soluble in chloroform, N,N dimethyl formamide, dimethyl sulfoxide, and methanol.
Application
1-Pyrenebutyric acid N-hydroxysuccinimide ester is used in detecting nucleic acids, characterizing cyclodextrin based polyrotaxanes, and immobilizing proteins etc.
Other Notes
1-Pyrenebutyric acid N-hydroxysuccinimide ester has been used for NAD+ tethering on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). It has been used in the preparation of laccase cathode.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?