Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 644,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
175,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
solid
composition
Carbon content, 60.6-65.0% , Nitrogen content, 7.8-8.4%
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap. | description 97% | description - |
| assay 95% | assay ≥95% (HPLC) | assay 97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder, crystals | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 69-71 °C (lit.) | mp - | mp 143-145 °C (lit.) | mp - |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group ketone |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,spleen
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
294.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
146 °C - DIN 51758
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?