Merck
66881-U
Supelco
Empore Sealing Tape for 96-well Plate
pk of 10 pads (25 sheets/pad)
Synonim(y):
Empore SPE 96-well Plate
Wybierz wielkość
10 EA
487,00 zł
487,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
487,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
487,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene filter (graded density)
Poziom jakości
opakowanie
pk of 10 pads (25 sheets/pad)
producent / nazwa handlowa
CDS Analytical 98-0604-0472-4
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
objętość złoża
18 μL
średnia śr. membrany
5.5 mm
grubość membrany
0.75 mm
pojemność dołka
1.2 mL
Opis ogólny
Zaprojektowany do uszczelniania nieużywanych części 96-dołkowej płytki filtracyjnej/SPE podczas przetwarzania próżniowego. Każdy arkusz składa się z folii polipropylenowej pokrytej klejem z kauczuku syntetycznego. Każdy arkusz jest połączony z zakładką ułatwiającą obsługę i dozowanie.
Empore membrane SPE technology comprises of SPE particles tightly enmeshed within a network of inert PTFE fibrils (90% SPE particles : 10% PTFE, by weight). The SPE-membrane fabrication process results in a highly dense and uniform extraction medium that offers distinct advantages over traditional sorbent/packed-bed SPE products. Empore SPE technology provides a denser, more uniform extraction bed than traditional packed bed products allowing for smaller bed weights, shorter analyte to pore diffusion paths, and more efficient extractions.
The Empore 96-well line is ideal for high throughput SPE allowing users to process up to 96 samples in parallel. The unique Empore technology comprises of a series of polypropylene (PP) pre-filters that are layed on top of the SPE disk. The PP pre-filter acts as depth filter that provides faster flow-rates and reduces the risk of clogging.
Save Time & Money:
  • Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
  • Minimize SPE eluate evaporation time
  • Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
  • Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
  • Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
  • Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Cechy i korzyści
  • Reduced elution volume (≤ 100 μL) allows for direct inject procedured or reduced eluate evaporation times
  • Allows for faster flow-rates without risk of recovery and reproducibility loss
  • Proprietary pre-filter reduces risk of clogging
  • Luer tip collar eliminates potential cross-contamination
Przydatność
Note: Empore 96-well SPE products are NOT compatible with Supelco PlatePrep vacuum manifolds (Cat. No. 57192-U and 575650-U). Empore 96-well vacuum manifold (Cat. No. 66879-U) is recommended for use with Empore 96-well products.
Informacje prawne
Empore is a trademark of CDS Analytical
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
CDS Analytical LLC niedawno nabyła prawa do produktów Empore od 3M Purification Inc. W fazie przejściowej użytkownik może otrzymać produkty zapakowane pod marką jednego z tych producentów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)