15395
Boc-6-Ahx-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
6-(Boc-amino)caproic acid, 6-(Boc-amino)hexanoic acid, Boc-6-aminohexanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (T)
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
35-40 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Klucz InChI
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3