Merck
154466
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxystyrene
technical grade, contains 1% hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
1,2-dimetoksy-4-winylobenzen, 3,4-dimetoksystyrol, 4-etenylo-1,2-dimetoksybenzen, 4-winylweratrol
Wybierz wielkość
5 G
758,00 zł
10 G
1290,00 zł
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
758,00 zł
10 G
1290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
1% hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
bp
120-125 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(C=C)cc1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
Klucz InChI
NJXYTXADXSRFTJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Characteristic Scent from the Tahitian Liverwort, Cyathodium foetidissimum.: The study discusses the unique scent compounds identified in the Tahitian liverwort, with a mention of 3,4-Dimethoxystyrene as a component. The research highlights the significance of such compounds in the field of biochemistry and their potential applications in various biochemical processes (Sakurai et al., 2018).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simrone K Gill et al.
Acta biomaterialia, 63, 326-335 (2017-09-12)
Nature provides many interesting examples of adhesive strategies. Of particular note, the protein glue secreted by marine mussels delivers high adhesion in wet and dynamic environments owing to existence of catechol moieties. As such, this study focuses on denture fixatives