D136905
1,2-Dimethoxy-4-propenylbenzene
99%
Synonim(y):
Isoeugenyl methyl ether
About This Item
Polecane produkty
opis
mixture of isomers
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
tw
262-264 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
Klucz InChI
NNWHUJCUHAELCL-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup