Merck
380547
Sigma-Aldrich
4-Acetoxystyrene
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Postać
liquid
zawiera
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
lepkość
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
tw
260 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
Klucz InChI
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Specyficzność
Reactivity ratio: 4-Acetoxystyrene/styrene 1.02/0.80
4-Acetoxystyrene/methyl methacrylate 0.76/0.88
4-Acetoxystyrene/maleic anhydride 0/0
Zastosowanie
Polymer used in microlithography. Precursor to p-hydroxystyrene that is readily derivatized.
Cechy i korzyści
Undergoes free radical polymerization, similar to styrene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator