Merck
132675
Sigma-Aldrich
3-Bromostyrene
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
1-bromo-3-etenylobenzen, 1-bromo-3-winylobenzen
Wybierz wielkość
5 G
395,00 zł
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
395,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
bp
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
Klucz InChI
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)