Merck
153230
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid
97%
Wybierz wielkość
25 G
189,00 zł
189,00 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
189,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)NHC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
189,00 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
191 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)16-11-4-2-1-3-9(11)13(17)18/h1-7,16H,15H2,(H,17,18)
Klucz InChI
HMVPMZFEYCGSTC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Young Jin Seong et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(7) (2020-05-13)
The rise of extensively drug-resistant and multidrug-resistant strains of Neisseria gonorrhoeae has occurred in parallel with the increasing demand for new drugs. However, the current methods of drug discovery are burdened with rigorous assessments and require more time than can