122351
4-Chromanone
97%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-1-benzopyran-4-one
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
tw
127-128 °C/13 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCOc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2