Merck
642681
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
211-215 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
Klucz InChI
YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thangaraj Anand et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(22), 11839-11845 (2019-05-23)
A new optical chemosensor N1 was designed and synthesized by condensing 4-chloro-7-nitrobenzofurazan with 2-aminophenylbenzimidazole. In CH3OH : H2O (1 : 1, v/v) medium, sensor N1 exhibited high selectivity and sensitivity towards Cu2+ and Hg2+ ions by showing a distinct colour change from pale yellow