137790
5-Methyl-2-nitrophenol
97%
Synonim(y):
3-Hydroxy-4-nitrotoluene, 6-Nitro-m-cresol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
53-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C