Przejdź do
B74607
1-Bromononane
98%
Synonim(y):
Nonyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-755-2
Beilstein/REAXYS Number:
1733632
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
InChI key
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
251860376426614505
description
98%
description
95%
description
97%
description
98 atom % D
assay
98%
assay
95%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
201 °C (lit.)
bp
107-108 °C/8 mmHg (lit.)
bp
-
bp
201 °C (lit.)
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.11 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromononane
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)