Przejdź do
436291
Octylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
1-Octylmagnesium bromide, n-Octylmagnesium bromide, Bromooctylmagnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Segment
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
density
0.961 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324566663832563773
description
2.0 M in diethyl ether
description
2.0 M in THF
description
1.0 M in diethyl ether
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
2.0 M in diethyl ether
concentration
2.0 M in THF
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
0.5 M in THF
density
0.961 g/mL at 25 °C
density
0.929 g/mL at 25 °C
density
0.945 g/mL at 25 °C
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
34.6 °C
bp
-
bp
-
bp
65 °C (lit.)
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-31.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-35 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)