Merck
B65551
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane
97%
Synonim(y):
Dodecyl bromide, Lauryl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.23
Beilstein:
506159
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
8.6 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Klucz InChI
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromododecane can be used for modifying the solubility and processability by alkylation. Some of the reported applications include:
  • Improving the solubility of rigid polycyclic aromatic hydrocarbons used in organic electronics to ease the solution processability.
  • Inducing hydrophobicity ethoxylated urethanes and polyurethanes.
  • Increasing lipophilicity of molecules for biological applications.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contorted polycyclic aromatic hydrocarbons with cove regions and zig-zag edges.
Chen Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(60), 8474-8477 (2017)
Synthesis and Properties of New N?Heteroheptacenes for Solution?Based Organic Field Effect Transistors.
Zhou F, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(51), 12542-12549 (2017)
Double-tailed long chain BODIPYs-Synthesis, characterization and preliminary studies on their use as lipid fluorescence probes.
Arranja CT, et al.
Journal of Molecular Structure, 1146, 62-69 (2017)
Solution-processable 2,1,3-benzothiadiazole containing compound based on the novel 1-dodecyl-6-dodecoxynaphthyridine-2-one unit for organic field-effect transistors.
Cameron J, et al.
Organic Electronics, 49, 400-405 (2017)
Rinku Dutta et al.
Pharmaceutical research, 34(3), 564-578 (2016-12-21)
To determine the pharmacokinetic parameters and biodistribution of GDC-0449 loaded polymeric micelles after systemic administration into common bile duct ligation (CBDL) induced liver fibrotic mice. We used GDC-0449 encapsulated methoxy poly (ethylene glycol)-block-poly (2-methyl-2-carboxyl-propylene carbonate)-graft-dodecanol (PEG-PCD) non-targeted polymeric micelles for