Przejdź do
550574
Methanol-OD
99 atom % D
Synonim(y):
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
957,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.05
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-933-0
Beilstein/REAXYS Number:
1730948
MDL number:
Assay:
≥99.00%
Technique(s):
NMR: suitable
Bp:
65.5 °C (lit.)
957,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
≥99.00%
form
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0250% water
water
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
General description
Methanol-OD is a deuterated form of methanol. It is used as a solvent in NMR-based research and analyses.
Application
Methanol-OD can be used as a deuterated solvent to:
  • Perform APPI HDX MS (atmospheric pressure photoionization hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry).
  • Synthesis 1,4-butanediol-D6 (1,4-BD-D6)from 1,4-butanediol-D8.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900843151939452556
description
99 atom % D
description
reagent grade, ≥99 atom % D
description
99.5 atom % D
description
99 atom % D
assay
≥99.00%
assay
≥99%
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0250% water
water
impurities
-
impurities
≤0.0250% water
water
impurities
≤0.5000% water
water
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol-OD
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1455-13-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)