Przejdź do
490296
Methanol-1-d
98 atom % D
Synonim(y):
Methan-d1-ol, Methanol-d1 (methyl-d1), Methyl-d1 Alcohol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CDH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.05
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-MICDWDOJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
492841588342589861
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.814 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
1.127 g/mL at 25 °C
bp
65.4 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
4 °C (lit.)
bp
248 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4206-31-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)