Merck
151866
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-d12
≥99.6 atom % D
Wybierz wielkość
1 G
236,00 zł
5 G
769,00 zł
10 G
1290,00 zł
10 X 1 ML
1420,00 zł
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
236,00 zł
5 G
769,00 zł
10 G
1290,00 zł
10 X 1 ML
1420,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6D12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.23
Beilstein:
1908842
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
czystość izotopowa
≥99.6 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
6.5 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Opis ogólny
Cyclohexane-d12, a deuterated cyclohexane, is a standard purity solvent useful for routine NMR (Nuclear Magnetic Resonance) studies. Its infrared (vapor and liquid phase in the range of 376-4000cm-1) and Raman (liquid phase) spectral investigations have been reported.[1] Ring inversion of cyclohexane-d12 has been studied by recording its deuterium NMR spectrum in the temperature range -36 to +115°C.[2] It can be prepared by reacting benzene-d6 and deuterium.[3]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Vibrational spectroscopic studies of the phase transitions in cyclohexane-d12 at high pressure.
Haines J and Gilson DFR.
The Journal of Physical Chemistry, 94(11), 4712-4716 (1990)
Rate of chair-to-chair interconversion of cyclohexane-d12 in its neat plastic crystalline phase.
McGrath KJ and Weiss RJ.
The Journal of Physical Chemistry, 97(11), 2497-2499 (1993)
A vibrational study of cyclohexane and some of its isotopic derivatives-I: Raman and infrared spectra and assignments of cyclohexane and cyclohexane-d12.
Wiberg KB and Shrake A.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 27(7), 1139-1151 (1971)
Viscosities of benzene-d6 and cyclohexane-d12.
Dixon JA and Schiessler RW.
The Journal of Physical Chemistry, 58(5), 430-432 (1954)
Dynamic deuterium NMR in liquid crystalline solvents: Ring inversion of cyclohexane-d12.
Poupko R and Luz Z.
J. Chem. Phys. , 75(4), 1675-1681 (1981)
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.