Merck
184314
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
≥99.5 atom % D
Synonim(y):
THF-d8
Wybierz wielkość
1 G
409,00 zł
5 G
1560,00 zł
10 G
2450,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
409,00 zł
5 G
1560,00 zł
10 G
2450,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.16
Beilstein:
111854
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Opis ogólny
Tetrahydrofuran-d8 (THF-d8), a deuterated derivative of tetrahydrofuran, is a standard purity solvent suitable for routine NMR analyses (conducted at ambient temperatures where quality is less critical). It participates as a solvent in an intermolecular proton exchange reaction between methanol and acetic acid. Kinetics of this reaction has been studied by ′H NMR line shape analysis.[1] Infrared spectral studies of THF and THF-d8 have been investigated in the range of 10 and 300cm-1.[2]
Tetrahydrofuran-d8 may be used as a solvent in the synthesis of deuteriotris[bis(trimethylsilyl)amido]thorium and deuteriotris[bis(trimethylsiiyl)amido]uranium.[3]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Far-Infrared Spectrum of Tetrahydrofuran: Spectroscopic Evidence for Pseudorotation.
Lafferty WJ, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2915-2919 (1965)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Powiązane treści
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.