For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
437727
Tetrahydrofuran-d8
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
Wybierz wielkość
369,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
369,00 zł
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
0.03 % (v/v) TMS
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Eksperymentalne i teoretyczne badanie wprowadzania CO2 do kompleksów wodorkowych rutenu...: Badania te zapewniają wgląd w mechanistyczne ścieżki reaktywności CO2 z kompleksami wodorku rutenu, potencjalnie istotne dla zastosowań katalitycznych, w tym transformacji z udziałem Tetrahydrofuran-d₈ (Ramakrishnan et al., 2016).
- Syntezy, struktury i przesunięcia chemiczne NMR rodziny alkoksydów, amidów, halogenków i związków cyklopentadienylowych trimetylocyny...: Szczegółowa synteza i charakterystyka strukturalna związków trimetylocyny, przydatna do zrozumienia chemii koordynacyjnej, która może obejmować tetrahydrofuran-d₈ jako rozpuszczalnik lub analog strukturalny (Lichtscheidl et al., 2015).
- Badania NMR sprzężonych nisko- i wysokobarierowych wiązań wodorowych w modelowych układach pirydoksal-5′-fosforanu w roztworach polarnych...: Omówiono zastosowanie spektroskopii NMR w badaniu oddziaływań wiązań wodorowych, gdzie Tetrahydrofuran-d₈ może być wykorzystany jako deuterowany rozpuszczalnik dla zwiększenia przejrzystości widmowej (Sharif et al., 2007).
- Stabilny dirodnik węglowodorowy, analog trimetylenometanu...: Bada stabilne dirodniki węglowodorowe, w których Tetrahydrofuran-d₈ może być stosowany jako część układu eksperymentalnego do stabilizacji reaktywnych półproduktów lub jako rozpuszczalnik do badania stabilności rodników (Rajca et al., 2005).
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?