Merck
151998
Sigma-Aldrich
Toluene-d8
Toluene-d8
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99 atom % D
Wybierz wielkość
10 G
720,00 zł
25 G
1420,00 zł
50 G
2620,00 zł
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
720,00 zł
25 G
1420,00 zł
50 G
2620,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.19
Beilstein:
1909300
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99.00%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Opis ogólny
Toluene-d8 is a deuterated derivative of toluene. Pyrolytic decomposition of dilute mixtures (concentration range = 5-20ppm) of toluene-d8 in argon behind shock waves has been reported to afford various concentrations of hydrogen and deuterium atoms. This pyrolytic reaction was investigated by resonance absorption spectroscopy.[1] It participates as solvent in the time-course 1H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance) spectral evaluation of (E)-dimethyl 2-(ferrocenylethynyl)-3-(4-nitrophenylethynyl)fumarate, on irradiation with light at 546 and 578nm.[2]
Zastosowanie
Toluene-d8 can be used as solvent to study the nuclear magnetic resonance spectra of the corresponding polymethylene block copolymers.[3]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Polymethylene Block Copolymers by the Polyhomologation of Organoboranes
Shea.JK, et al.
Macromolecules, 32, 3157-3158 (1999)
Formation of deuterium atoms in the pyrolysis of toluene-d8 behind shock waves. Kinetics of the reaction C7D8+ H ? C7D7H + D
Rao VS and Skinner GB.
The Journal of Physical Chemistry, 88(94), 4362-4365 (1984)
Synthesis and Visible-Light Photochromism of a Donor-Acceptor Type of Dimethyl 2, 3-bis (arylethynyl) fumarate.
Sakamoto R.
International Journal of Chemical Engineering and Applications, 7(1), 52-52 (2016)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review