Przejdź do
489255
Ethane-d6
99 atom % D, gas
Synonim(y):
Hexadeuteroethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
gas
Aby zapytać o ten produkt 489255, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-WFGJKAKNSA-N
Packaging
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
-211.0 °F - closed cup
flash_point_c
-135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)