Merck
613479
Sigma-Aldrich
Ether-d10
99 atom % D
Synonim(y):
Di(ethyl-d5) ether, Diethyl ether-d10
Wybierz wielkość
1 G
845,00 zł
845,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
845,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2D5)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
845,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
bp
33-34 °C (lit.)
mp
-116 °C (lit.)
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
Opis ogólny
Ether-d10 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Zastosowanie
Ether-d10 (Diethyl ether-d10) may be used as an NMR solvent to propose the structure for [4-[(2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2,3,3-trimethyl-1-(trimethylsilyl)butyl]lithium based on the NMR data.[1]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxidation of an internally solvated allylic lithium compound: NMR and X-ray crystallography.
Fraenkel G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 42-49 (2002)