Przejdź do
765228
Cyclohexane-13C6
99 atom % 13C, 98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13C6H12
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98%
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98%
form
liquid
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH2]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
772232730106739529
description
99 atom % 13C, 98%
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98%
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
909409-62-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)