Kluczowe dokumenty
Z677698
Vitoject fluorocarbon rubber gloves
size S (8)
Synonim(y):
ochrona rąk przed agresywnymi chemikaliami, rękawice odporne chemicznie
Wybierz wielkość
1 PAIR
864,00 zł
864,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PAIR
864,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
864,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black (fluorocarbon rubber)
black gloves
rozmiar
S (8)
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free: no
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
KCL 890
dł. × grubość
350 mm × 0.7 mm
Opis ogólny
Vitoject is made of 100% high chemical resistant Viton®, absolutely indispensable when working with aromatic hydrocarbons (Benzene, Toluene, ...), chlorinated hydrocarbons (Tri, Per, ...), fuels, aggressive acids and many other chemicals.
Manufactured with the ecologically beneficial and modern Vulcoject-process technology (injection molding).
  • Very good protection against extremely aggressive chemicals
  • 100% gastight
  • Excellent wearing comfort
  • Solvent free by eco-friendly injection molding process
  • CE compliant
Informacje prawne
Vitoject is a trademark of KCL GmbH
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)