Merck
296147
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonim(y):
(Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
Wybierz wielkość
10 X 0.5 ML
213,00 zł
10 X 0.6 ML
249,00 zł
10 X 0.75 ML
290,00 zł
10 X 1 ML
328,00 zł
10 G
344,00 zł
25 G
708,00 zł
50 G
1270,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 X 0.5 ML
213,00 zł
10 X 0.6 ML
249,00 zł
10 X 0.75 ML
290,00 zł
10 X 1 ML
328,00 zł
10 G
344,00 zł
25 G
708,00 zł
50 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.17
Beilstein:
1237248
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.9 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
zawiera
0.03 % (v/v) TMS
granice wybuchowości
42 %
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0250% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
gęstość
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
Dimethyl sulfoxide-d6 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Zastosowanie
  • Estimation of dissociation constants (pKa′s) of oximes from proton chemical shifts in dimethyl sulfoxide solution: This research utilizes Dimethyl sulfoxide-d₆ (DMSO-d₆) to determine pKa values of oximes, demonstrating its crucial role in enhancing the accuracy of proton NMR spectroscopy for chemical analysis and research within pharmaceutical contexts (Kurtz AP, D′Silva TD, 1987).
  • Proton nuclear magnetic resonance studies on methylthiohydantoins, thiohydantoins, and hydantoins of amino acids: DMSO-d₆ is extensively employed to investigate the structure and behavior of various hydantoin derivatives in amino acid research, proving essential for understanding protein structures and functions, with implications for both academic and pharmaceutical industries (Suzuki T, Tomioka T, Tuzimura K, 1977).
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Priya P Netalkar et al.
European journal of medicinal chemistry, 79, 47-56 (2014-04-12)
Air and moisture stable coordination compounds of late first row transition metals, viz. Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II), with a newly designed ligand, 2-(2-benzo[d]thiazol-2-yl)hydrazono)propan-1-ol (LH), were prepared and successfully characterized using various spectro-analytical techniques. The molecular structures of the ligand
Barbara Parrino et al.
European journal of medicinal chemistry, 94, 367-377 (2015-03-18)
Three new ring systems, pyrido[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]quinoxalines, pyrido[3',2':3,4]pyrrolo[1,2-a]quinoxalines and pyrido[2',3':5,6]pyrazino[2,1-a]isoindoles, were synthesized through an aza-substitution on the already active isoindolo-quinoxaline system and in particular in the position 7 or 4 of the isoindole moiety and in position 5 of the quinoxaline portion.
Diode laser measurements of CD3 quantum yields and internal energy for the dissociation of dimethyl sulfoxide-d6.
Rudolph RN, et al.
J. Chem. Phys. , 106(4), 1346-1352 (1997)
Powiązane treści
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?