Przejdź do
570699
Chloroform-d
≥99.8 atom % D, anhydrous
Synonim(y):
Deuterochloroform
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CDCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.38
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-742-4
Beilstein/REAXYS Number:
1697633
MDL number:
Isotopic purity:
≥99.8 atom % D
Assay:
≥99.00%
Mass shift:
M+1
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
isotopic purity
≥99.8 atom % D
assay
≥99.00%
technique(s)
NMR: suitable
impurities
<10 ppm water
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Chloroform-d (deuterochloroform, CDCl3) is a deuterated NMR solvent. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. It may be synthesized by reacting trichloroacetophenone and sodium deuteroxide. The influence of the number of pulses on its multiphoton decomposition (MPD) has been studied. Infrared spectral studies of C-D stretching and bending motions of CDCl3 in different solvents have been investigated. The effect of chloroform-d on the interaction of water with activated carbons has been analyzed. The dependence of molecular reorientation of deuterated chloroform on pressure and temperature has been studied by Raman spectroscopy.
Application
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151823431915416754
description
≥99.8 atom % D, anhydrous
description
99.8 atom % D
description
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.5 wt. % silver wire as stabilizer
description
≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.00%
assay
≥99% (CP)
assay
≥99.0%
assay
≥99.00%
isotopic purity
≥99.8 atom % D
isotopic purity
99.8 atom % D
isotopic purity
99.96 atom % D
isotopic purity
≥99.8 atom % D
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-d
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
865-49-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    the 'sure seal' loses its integrity and leaches into the solvent
    Large volume of contaminants were traced back to the seal.
    Sigma, look into the sure seal material asap. this is a serious issue.
    Helpful?