Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-415-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731324
Assay:
≥98.0%
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
18 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
refractive index
n
bp
108 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?