Merck
108618
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfite
99%
Synonim(y):
Methyl sulfite
Wybierz wielkość
100 G
388,00 zł
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
388,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.13
Beilstein:
1700256
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COS(=O)OC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-4-6(3)5-2/h1-2H3
Klucz InChI
BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl sulfite is an insect repellent and also experimentally identified as a mutagenic agent[1].
Zastosowanie
The conformations and vibrational spectra of dimethyl sulfite was studied by matrix-isolation fourier transform infrared spectroscopy[1] and to study its conformational selective aggregation[2]. It may be used in organic synthesis[2].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Conformational cooling and conformation selective aggregation in dimethyl sulfite isolated in solid rare gases.
Borba A, et al.
Journal of Molecular Structure, 794(1), 196-203 (2006)
K Nagarajan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (18)(18), 1786-1787 (2002-09-25)
pH dependent reactivity differences of dimethylsulfite towards the title complex 1 demonstrate the crucial need of oxo-anionic coordination of sulfite to the molybdenum centre of 1 in the model reductive half reaction of sulfite oxidase.
Lin Feng et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 31(2), 345-351 (2010-04-16)
A pilot-scale subsurface constructed wetland wastewater treatment system was sampled for one year to study the effects of bed aspect ratio, substrate medium size, water depth, HLR (hydraulic loading rate) and temperature (season) on removal of volatile alkylsulfides such as
Ana Borba et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(16), 3578-3586 (2006-07-15)
The preferred conformations of dimethyl sulfite and their vibrational spectra were studied by matrix-isolation Fourier transform infrared spectroscopy and theoretical methods (density functional theory (DFT) and Moller-Plesset (MP2), with basis sets of different sizes, including the quadruple-zeta, aug-cc-pVQZ basis). Five
M S Brody et al.
Biochimica et biophysica acta, 1253(2), 133-135 (1995-12-06)
We have undertaken a steady-state and rapid kinetic study of the reaction of enzyme with sulfite and dimethylsulfite. Methylation of sulfite results in a significant increase in Km and Kd for the substrate in the course of steady-state and rapid
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.