Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-220-3
Beilstein/REAXYS Number:
140423
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n
bp
120-122 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CN(CCN1)c2ccccn2
InChI
1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
InChI key
GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(2-Pyridyl)piperazine is a piperazine derivative.
Application
1-(2-Pyridyl)piperazine may be employed as reagent for the determination of both aliphatic and aromatic isocyanates in air by reversed-phase HPLC., It may be employed as reagent for the fluorometric determination of airborne diisocyantes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Pyridyl)piperazine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?