Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-316-3
Beilstein/REAXYS Number:
104227
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
109.5-110.5 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=NCCO1
InChI
1S/C4H7NO/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
InChI key
GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
2-Methyl-2-oxazoline was used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥99% | description (cis+trans), ≥95.0% (GC) | description 98% |
| assay 98% | assay ≥99% | assay ≥95.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 109.5-110.5 °C (lit.) | bp 128.4 °C (lit.) | bp 178-182 °C (lit.) | bp 122 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.434 (lit.) | refractive index n20/D 1.437 (lit.) | refractive index n20/D 1.486 | refractive index n20/D 1.417 (lit.) |
| density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.982 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.505 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.724 g/mL at 25 °C (lit.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?